Documentos Principais
HS-Sultan
87012701, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
HS-Sultan, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 87012701
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 87012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012701-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Hyperdiploid modal no=48
morfologia
Lymphoblast
produtos
Immunoglobulin G (IgG) kappa chains in spinner culture. Endoplasmic reticulum in stationary culture.
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Burkitt′s Lymphoma
Descrição de linhagem celular
It has been clearly established that HS-Sultan is a subclone of the Burkitt lymphoma derived cell line JIYOYE and not a myeloma cell line.[1][2]
Perfil do DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. A density of 3x1,000,000 cells/ml may be achieved.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)