C70 cell line human
12022903, human colon, epithelial
Sinônimo(s):
C 70, C-70
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
C70 cell line human, 12022903
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
adherent
morfologia
epithelial
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
C70 cells grow very slowly (see growth curve); following resuscitation or subculture the cells take at least 48 hours to re-attach. Cells should be left without disturbance during this time to facilitate adhesion. Centrifugation of the cells (100g x 5 min) at resuscitation to remove DMSO improves the establishment of a viable culture. Once attached, the cells grow in discrete islands and use of trypsin or trypsin/EDTA to subculture the cells (even without knocking the flask) yields large clumps. Further disaggregation may be achieved by repeatedly pipetting the cells.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)