Documentos Principais
SPC111
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinônimo(s):
SPC-111, SPC111
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human lung (effusion)
embalagem
tube of 5 μg 11120716-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120716-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epitheloid/mesenchymal
receptores
Mesothelial-membrane antigen ME1
doença(s) relevante(s)
cancer
Origem de linhagem celular
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Descrição de linhagem celular
SPC111 was derived from the pleural effusion of a 55-year old male patient, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
Perfil do DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,13
D7S820: 8,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Meio de cultura
DMEM:F12 (1:1) (D8062) + L-Glutamine (G7513) + 15% FBS / FCS (F2442).
Rotina de subcultura
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)