Documentos Principais
htr-20
10080903, Mouse monoclonal against human CD-120a, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Human x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 10080903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10080903-1VL
ImmunoDon
Mouse (Mus musculus) spleen
Mieloma
PAI
Reatividade
Human CD120a (TNF receptor p55)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Not specified
Imunogênio
Human CD120a (TNF receptor p55)
Aplicação
Sandwich ELISA for soluble p55 TNF-R.
Meio de cultura
Iscoves Modified Dulbeccos Medium (IMDM) + 2 mM glutamine + 25 U/ml Interleukin-6 (IL-6) + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS). Where the cells are grown under static conditions, 0.02% EDTA maybe required to dislodge them from the plastic.
Rotina de subcultura
Seed cultures between 1-3 x 105 cells/ml; Saturation density 8-10 x 105 5% CO2; 37 °C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)