BRIN-BG5
10033001, rat pancreas (islets), Epitheloid
Sinônimo(s):
BRIN
About This Item
Produtos recomendados
product name
BRIN-BG5, 10033001
fonte biológica
rat pancreas (islets)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal chromosome number 66 up to passage 50
morfologia
Epitheloid
produtos
BRIN-BG5 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BG5 cells express the GLUT2 glucose transporter.
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Meio de cultura
Rotina de subcultura