Documentos Principais
N115-BU-10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
mouse nerve
embalagem
tube of 5 μg 08062559-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062559-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Neuronal
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Neuroblastoma
Descrição de linhagem celular
A bromodeoxyuridine-resistant mutant of N1E-115 (Sigma Catalogue number 08062511). The cell line N1E-115 is an adrenergic cell line derived from mouse neuroblastoma C1300 (Mouse strain A/Jax)
Aplicação
Used in the generation of cell hybrids.
Meio de cultura
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1 mM 8-bromodeoxyuridine. The cells can be grown in the absence of bromodeoxyuridine
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)