Documentos Principais
XCIV-1H2-A8
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 08041728-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08041728-1VL
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
Mieloma
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Reatividade
Anti-Leishmania (L) tropica
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse NS1 x BALB/c mouse
Descrição de linhagem celular
XCIV-1H2-A8 was developed by immunizing mice with membranes from Leishmania (L) tropica and fusing the mouse spleen cells with NS-1(P3-X63/Ag8-NS1)
Imunogênio
Membrane from Leishmania (L) tropica strain MHOM/IQ/00/LRC-L36
Aplicação
Detection of Leishmania (L) tropica
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Seed cultures between 1-3x100,000 cells/ml; Saturation density 1,000,000 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)