1411H
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6011805, human embryo, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human embryo
embalagem
tube of 5 μg 06011805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06011805-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human yolk sac carcinoma
Descrição de linhagem celular
A non seminomatous germ cell carcinoma derived cell line. A yolk sac carcinoma cell line derived from a testicular teratomacarcinoma. This cell line is tumourigenic in nude mice.
Meio de cultura
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). No sodium pyruvate.
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)