Documentos Principais
7E10(GC) Clone A
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 02043021-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02043021-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-group specific component (GC)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against group specific component (GC).
Imunogênio
Various peptides between 9 and 11 amino acids attached to PPD via a terminal cysteine residue
Aplicação
ELISA, lateral flow tests, western blot analysis
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Split ratio: 1:2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)