Documentos Principais
C9514
Sigma-Aldrich
Terra de diatomáceas, fluxo calcinado
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)