Documentos Principais
C9359
Sigma-Aldrich
Z-Ala-Ser-Thr-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
Sinônimo(s):
EMAP II inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H33N4O10F
Número CAS:
Peso molecular:
556.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O)C(=O)CF
InChI
1S/C24H33FN4O10/c1-13(26-24(37)39-12-15-7-5-4-6-8-15)21(34)28-17(11-30)22(35)29-20(14(2)31)23(36)27-16(18(32)10-25)9-19(33)38-3/h4-8,13-14,16-17,20,30-31H,9-12H2,1-3H3,(H,26,37)(H,27,36)(H,28,34)(H,29,35)/t13-,14+,16-,17-,20-/m0/s1
chave InChI
LICIOVKJUZZCAM-ACSCVQKFSA-N
Amino Acid Sequence
Z-Ala-Ser-Thr-Asp(OMe)-FMK
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell-permeable inhibitor of endothelial monocyte-activating polypeptide II (EMAP-II).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
U E Knies et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(21), 12322-12327 (1998-10-15)
Endothelial monocyte-activating polypeptide II (EMAP II) is a proinflammatory cytokine and a chemoattractant for monocytes. We show here that, in the mouse embryo, EMAP II mRNA was most abundant at sites of tissue remodeling where many apoptotic cells could be