C9187
Cys-Gly, oxidized
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cys(Cys-Gly)-Gly
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CSSCC(N)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N4O6S2/c11-5(9(19)13-1-7(15)16)3-21-22-4-6(12)10(20)14-2-8(17)18/h5-6H,1-4,11-12H2,(H,13,19)(H,14,20)(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
KDJVKDYFFTWHBO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3