C9108
Anti-Chk2 antibody, Mouse monoclonal
clone DCS-273, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Chk2 antibody produced in mouse
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DCS-273, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 61 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured 293T (human embryonal kidney) cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHEK2(11200)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade