Key Documents
C9051
Sigma-Aldrich
Cobalt naphthenate
solution
Sinônimo(s):
Co-Naphthenate
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
forma
solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
chave InChI
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Accelerator for polyester embedding media.