C9005
L-Cystine-di-2-naphthylamide
Sinônimo(s):
L-Cystine di-β-naphthylamide
About This Item
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
pyridine: 50 mg/mL, clear, light yellow to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C26H26N4O2S2/c27-23(25(31)29-21-11-9-17-5-1-3-7-19(17)13-21)15-33-34-16-24(28)26(32)30-22-12-10-18-6-2-4-8-20(18)14-22/h1-14,23-24H,15-16,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)/t23-,24-/m0/s1
chave InChI
REEVAJUPLLWYBH-ZEQRLZLVSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3