C8990
Sp-8-pCPT-cAMPS
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Sp-isomer sodium salt
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
embalagem
vial of 5 μmol
solubilidade
H2O: >1 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([S-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3