Documentos Principais
C8977
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CREB antibody produced in rabbit
clone 48H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
48H2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
rat, human, monkey, mouse
técnica(s)
ChIP: 1:50
flow cytometry: 1:400
immunocytochemistry: 1:800
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:6,400
immunohistochemistry (frozen sections): 1:6,400
immunoprecipitation (IP): 1:250
indirect immunofluorescence: 1:800
western blot: 1:1,000 using extracts from SK-N-MC cells treated with forskolin or FGF
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
mouse ... Creb1(12912)
rat ... Creb1(81646)
Categorias relacionadas
Especificidade
Detects endogenous levels of total CREB protein.
Imunogênio
Recombinant protein specific to amino terminus of human CREB.
forma física
Solution in 10 mM sodium HEPES, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 100 μg/mL bovine serum albumin, and < 0.02% sodium azide with 50% glycerol.
Informações legais
Rabbit monoclonals produced using Epitomics® Technology, U.S.Patent No. 5,675,063.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)