C8759
Carisoprodol
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate
About This Item
Produtos recomendados
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
solubilidade
ethanol: soluble
originador
Schering Plough
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
chave InChI
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Carisoprodol is actively metabolized to meprobamate, a depressant of the CNS having sedative hypnotic.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?