C8534
Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Chorionic Gonadotropin Antibody, HCG Antibody - Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit, Hcg Antibodies, Hcg Antibody
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100 using human placental tissue
radioimmunoassay: 1:50,000
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Chorionic Gonadotropin (α + α subunits) antibody is specific for both α and β subunits of human chorionic gonadotropin.
Imunogênio
Aplicação
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?