C8289
Clebopride maleate salt
~95%
Sinônimo(s):
4-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzamido)-1-benzylpiperidine
About This Item
Ensaio
~95%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C20H24ClN3O2.C4H4O4/c1-26-19-12-18(22)17(21)11-16(19)20(25)23-15-7-9-24(10-8-15)13-14-5-3-2-4-6-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11-12,15H,7-10,13,22H2,1H3,(H,23,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
chave InChI
BCVIWCRZYPHHMQ-WLHGVMLRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3