C7934
2-Chloro-N6-cyclopentyl-1-deazaadenosine
Sinônimo(s):
DCCA
About This Item
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)cc(Cl)nc23
InChI
1S/C16H21ClN4O4/c17-11-5-9(19-8-3-1-2-4-8)12-15(20-11)21(7-18-12)16-14(24)13(23)10(6-22)25-16/h5,7-8,10,13-14,16,22-24H,1-4,6H2,(H,19,20)
chave InChI
ZQSTWOIIMKNFPE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3