Documentos Principais
C7784
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Gly-Arg β-naphthylamide hydrochloride
~98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H33N7O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
584.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
~98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C28H33N7O5.ClH/c29-27(30)31-14-6-11-23(26(38)34-22-13-12-20-9-4-5-10-21(20)15-22)35-25(37)17-32-24(36)16-33-28(39)40-18-19-7-2-1-3-8-19;/h1-5,7-10,12-13,15,23H,6,11,14,16-18H2,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H
chave InChI
BVFJVGPYUPGGDO-UHFFFAOYSA-N
Substratos
A sensitive and specific fluorogenic substrate for the assay of trypsin in human serum.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Kramer, S., et al.
The Journal of Surgical Research, 8, 253-253 (1968)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and