C7740
Anti-phospho-α-B Crystallin (14-25) (pSer19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, bovine, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL
indirect immunofluorescence: 5 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL using human cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer19)
Informações sobre genes
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 10μg/mL
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 5μg/mL
- Western blotting at a concentration of 0.5μg/mL using human cell extract
- It also used in 1- and 2-D immune blotting analysis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)