C7339
Monoclonal Anti-Cyclin D2 antibody produced in mouse
clone DCS-3, ascites fluid
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
clone
DCS-3, monoclonal
peso molecular
antigen 33-35 kDa (and several lower and higher MW proteins)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:400 using a cultured human tumor cell line extract
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CCND2(894)
mouse ... Ccnd2(12444)
Especificidade
Imunogênio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)