C6922
Cyclohexylacetyl-Phe-Arg-Ser-Val-Gln amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CC2CCCCC2)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C36H58N10O8/c1-21(2)30(35(54)43-24(31(38)50)15-16-28(37)48)46-34(53)27(20-47)45-32(51)25(14-9-17-41-36(39)40)44-33(52)26(18-22-10-5-3-6-11-22)42-29(49)19-23-12-7-4-8-13-23/h3,5-6,10-11,21,23-27,30,47H,4,7-9,12-20H2,1-2H3,(H2,37,48)(H2,38,50)(H,42,49)(H,43,54)(H,44,52)(H,45,51)(H,46,53)(H4,39,40,41)
chave InChI
CQRVUZFZOUAQCT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3