C6773
3-Hydroxypropionitrile
≥99%
Sinônimo(s):
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
922 °F
Lim. expl.
12.1 %
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
228 °C (lit.)
pf
−46 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
chave InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter