C6509
Cholesteryl behenate
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-docosanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-docosanoate, Cholesteryl docosanoate
About This Item
Ensaio
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Formulário
solid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C49H88O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-29-47(50)51-42-34-36-48(5)41(38-42)30-31-43-45-33-32-44(40(4)28-26-27-39(2)3)49(45,6)37-35-46(43)48/h30,39-40,42-46H,7-29,31-38H2,1-6H3/t40-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
chave InChI
WBOQXYUYHINMOC-FTAWAYKBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?