Documentos Principais
C5927
Sigma-Aldrich
Cholesteryl arachidate
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidate, Cholesteryl eicosanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H84O2
Número CAS:
Peso molecular:
681.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)