C5804
Fosfato de cálcio
suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Fosfato de cálcio tribásico, HAp, Hidroxifosfato de cálcio, Hidroxilapatita
About This Item
forma
solid
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
pf
1100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
chave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1