Documentos Principais
C5556
Sigma-Aldrich
Carboxyethyl-γ-aminobutyric acid
Hybri-Max, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
CEGABA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
Hybri-Max
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
cell culture medium: 1.5 mg/mL (Store solution at −20°C.)
H2O: soluble (Store solution at −20°C.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCNCCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c9-6(10)2-1-4-8-5-3-7(11)12/h8H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
SRGQUICKDUQCKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Stimulates hybridoma growth.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A polyamine derivative that stimulates the growth of hybridoma cells.
Cell growth promoter
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3