Key Documents
C5002
Sigma-Aldrich
Z-Pro-Leu-Gly amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
418.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(N)=O