About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
370.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC[C@H]1C(OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O)OCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C19H18N2O6/c22-18(27-16-10-8-15(9-11-16)21(24)25)17-7-4-12-20(17)19(23)26-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-11,17H,4,7,12-13H2/t17-/m0/s1
chave InChI
GXUFIJVKXYWCAO-KRWDZBQOSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)