C4662
Carbetapentane citrate salt
Sinônimo(s):
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl ester citrate salt
About This Item
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H31NO3.C6H8O7/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRL1(4987) , OPRS1(10280) , SIGMAR1(10280)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3