Documentos Principais
C4272
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-D-glutamic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NO6
Número CAS:
Peso molecular:
191.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m1/s1
chave InChI
UHBYWPGGCSDKFX-GSVOUGTGSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)