temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
chave InChI
UHBYWPGGCSDKFX-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
rat ... Grm2(24415)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3