C4127
Z-D-Phe-OH
Sinônimo(s):
N-Cbz-D-phenylalanine, Z-D-phenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m1/s1
chave InChI
RRONHWAVOYADJL-OAHLLOKOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3