Key Documents
C3875
Sigma-Aldrich
N-Carbamyl-DL-α-amino-n-butyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(NC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
chave InChI
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3