Documentos Principais
C3242
Sigma-Aldrich
CDKi hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-5-oxo-pyrimidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N4O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
126.12 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
H2O: 21 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ncc(O)c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(9)1-7-4(6)8-3;/h1,9H,(H4,5,6,7,8);1H
chave InChI
KEFSYBXFZWLDQU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CDKi hydrochloride is a potent and selective ATP competitiive inhibitor of cycB-CDK1, cycE-CDK2, and cycD1-CDK4. Demonstrates significant inhibitory activity against a variety of tumor type both in vitro and in vivo.
Características e benefícios
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)