C3241
Anti-CCR-7 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C-C Chemokine Receptor 7
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
disponibilidade
not available in Japan
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CCR7(1236)
mouse ... Ccr7(12775)
rat ... Ccr7(287673)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade