Documentos Principais
C3026
Sigma-Aldrich
Colicin E1 from Escherichia coli
lyophilized powder, 10,000-20,000 units/mg protein
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
lyophilized powder
atividade específica
10,000-20,000 units/mg protein
composição
Protein, ~30% Lowry
temperatura de armazenamento
2-8°C
Embalagem
Package size based on protein content
Definição da unidade
One unit per mL is the minimal concentration required to cause a zone of clearing on a lawn of E. coli ATCC9637 cells.
Nota de preparo
Prepared by a modification of the method of Schwartz, S. and Helinski, D., J. Biol. Chem., 246, 6318 (1971).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3