Documentos Principais
C2252
Sigma-Aldrich
Z-Ile-Pro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
362.42
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1CCCN1C([C@@]([C@H](C)CC)([H])NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-13(2)16(17(22)21-11-7-10-15(21)18(23)24)20-19(25)26-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,13,15-16H,3,7,10-12H2,1-2H3,(H,20,25)(H,23,24)
chave InChI
ABVHKUUPJNVPLM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)