C209
Clobenpropit dihydrobromide
solid
Sinônimo(s):
VUF 9153, [(4-Chlorophenyl)methyl]-3-(1H-imidazol-4-yl)propyl ester carbamimidothioic acid dihydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
ethanol: 3.30 mg/mL
DMSO: >30 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].Br[H].Clc1ccc(CNC(=N)SCCCc2c[nH]cn2)cc1
InChI
1S/C14H17ClN4S.2BrH/c15-12-5-3-11(4-6-12)8-18-14(16)20-7-1-2-13-9-17-10-19-13;;/h3-6,9-10H,1-2,7-8H2,(H2,16,18)(H,17,19);2*1H
chave InChI
JIJQPEZAVLJZBO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3