Documentos Principais
C201
Sigma-Aldrich
Cyclic adenosine diphosphate-ribose
Sinônimo(s):
ADP-cyclo[N1:1′′]-ribose, Cyclic ADPR, cADP-ribose, cADPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21N5O13P2
Número CAS:
Peso molecular:
541.30
Código UNSPSC:
12352204
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
chave InChI
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)