Documentos
C1980
Sigma-Aldrich
Z-Tyr-Val-Ala-Asp(OMe) fluoromethyl ketone
powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H39FN4O9
Peso molecular:
630.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO/DMF: 20 mM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
A cell-permeable inhibitor of caspase-1 and -4, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3