Merck
C1938
5β-Cholanic acid-3α-ol-6-one
Sinônimo(s):
3α-Hydroxy-6-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 6-Ketolithocholic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)