C1749
Monoclonal Anti-Polycystin-1 antibody produced in mouse
clone PKD46, tissue culture supernatant, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PCKD, Anti-PKD1, Anti-Polycystic kidney disease 1 (autosomal dominant), Anti-Polycystic kidney disease-associated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PKD46, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~500 kDa
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100 using human kidney sections
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PKD1(5310)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)