C1368
Cyclopropanecarboxylic acid {3-[4-(3-trifluoromethyl-phenylamino)-pyrimidin-2-ylamino]-phenyl}-amide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Aurora Kinase Inhibitor III
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >7 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccnc(Nc3cccc(NC(=O)C4CC4)c3)n2)c1
InChI
1S/C21H18F3N5O/c22-21(23,24)14-3-1-4-15(11-14)26-18-9-10-25-20(29-18)28-17-6-2-5-16(12-17)27-19(30)13-7-8-13/h1-6,9-13H,7-8H2,(H,27,30)(H2,25,26,28,29)
chave InChI
RDTDWGQDFJPTPD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3