Key Documents
C1128
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-leucine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
207.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O