C0817
Monoclonal Anti-HLA-DQ antibody produced in mouse
clone HK19, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-HLA-DQ
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HK19, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-DQB1(3119)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Not finding the right product?