Documentos Principais
C0480
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-Gln-Met-Asp(OMe) fluoromethyl ketone
powder
About This Item
Fórmula linear:
C29H40N5O11FS
Número CAS:
Peso molecular:
685.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
acetone: absolute methanol (1: 1): 1 mg/mL, clear, colorless (
acetone:Absolute methanol(1:1))
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)CF
InChI
1S/C29H40FN5O11S/c1-44-24(38)13-20(22(36)15-30)34-27(41)19(11-12-47-3)33-26(40)18(9-10-23(31)37)32-28(42)21(14-25(39)45-2)35-29(43)46-16-17-7-5-4-6-8-17/h4-8,18-21H,9-16H2,1-3H3,(H2,31,37)(H,32,42)(H,33,40)(H,34,41)(H,35,43)/t18-,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
QFITYVNVMNJELE-TUFLPTIASA-N
Amino Acid Sequence
Z-Asp-OMe-Gln-Met-Asp-OMe-FMK
Ações bioquímicas/fisiológicas
A cell-permeable inhibitor of caspase 3 and 6, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)